Documents
TANKASMIN
Milli-Q
Module de décontamination automatique (ASM) pour systèmes Elix® et Milli-Q®
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
Synonyme(s) :
Module de décontamination automatique (ASM)
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
28 V
Conditionnement
pkg of 1 unit
H × l × P
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Des bactéries et autres micro-organismes sont susceptibles de se développer dans les réservoirs d'eau pure, compromettant ainsi la pureté de l'eau. Si rien n'est fait pour empêcher leur prolifération, un biofilm pourra se former. Un biofilm est un dépôt de matières organiques constituées de micro-organismes vivants et morts qui peut se développer sur les parois internes du réservoir.
Le module de décontamination automatique (Automatic Sanitization Module, ASM) permet de conserver de l'eau de haute qualité avec une faible charge bactérienne. Il prévient le développement et la prolifération des bactéries grâce aux propriétés bactéricides d'une lampe UV installée à l'intérieur du réservoir. L'exposition automatique aux UV réduit la charge bactérienne, évitant ou limitant fortement le recours à la décontamination chimique.
Application
Le module de décontamination ASM (Automatic Sanitization Module) est utilisé pour le stockage optimal de l′eau pure de haute qualité.
Caractéristiques et avantages
L'ASM offre une flexibilité totale pour des résultats garantis :
  • Lampe UV de 254 nm sélectionnée pour son efficacité bactéricide
  • Allumage automatique de la lampe UV à intervalles préprogrammés (10 min/jour), pour une efficacité optimale
  • Possibilité de programmer une exposition UV manuelle supplémentaire, pour répondre aux exigences des applications critiques
  • Jusqu'à 45 min/jour d'exposition UV, pour une flexibilité totale
  • Alerte de remplacement de la lampe UV, pour une plus grande facilité de maintenance
  • Format compact permettant une installation au-dessus du réservoir
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries
  • Mode d'action : UV
  • Applications : laboratoires de biochimie et laboratoires pharmaceutiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit une eau traitée par une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Installation de l'ASM" du manuel d'utilisation du Module de décontamination automatique, fourni dans l'emballage.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13