Principaux documents
SYMBA4VP1
Millipore
Protocole de validation pour pompes Steritest® Symbio
A4 paper format
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
NB.79
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
Description générale
Le protocole de validation pour pompes Steritest® Symbio est conçu pour permettre aux techniciens d'assurer plus facilement la conformité des pompes Symbio, et ainsi garantir des performances constantes. Ce produit est conforme aux BPF et comprend un plan directeur de validation (PDV, ou VMP pour "validation master plan") ainsi que des protocoles de test pour la la qualification de l'installation (QI), la qualification opérationnelle (QO) et la qualification des performances (QP). Ce produit contient également des tableaux de rapport prêts à être remplis.
Application
Le protocole de validation pour pompes Steritest® Symbio est un protocole de validation prêt à l'emploi et conforme aux BPF, fourni avec des tableaux de rapport prêts à être remplis.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany