Principaux documents
SX0075
Supelco
Sand
Standard, washed and dried
Synonyme(s) :
Sand
500 G
90,70 $
2.5 KG
215,00 $
12 KG
612,00 $
90,70 $
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
90,70 $
2.5 KG
215,00 $
12 KG
612,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101503
Numéro de classement CE :
238-878-4
90,70 $
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Impuretés
≤0.2% HCl solubles
≤0.2% volatiles
Couleur
beige
Taille des particules
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
pb
>2200 °C/1013 hPa
Pf
1713 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.015%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Not intended for GC or LC Applications
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): 0.015% max
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Soluble substances (in HCl): 0.2% max
Volatile substances: 0.2% max
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable