Principaux documents
31623
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
washed and calcined, analytical reagent
Synonyme(s) :
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
250 G
107,00 $
1 KG
332,00 $
6 X 1 KG
1 610,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
107,00 $
1 KG
332,00 $
6 X 1 KG
1 610,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Qualité
washed and calcined, analytical reagent
Impuretés
≤0.2% Soluble in HCl
Perte
≤0.1% loss on ignition
Granulation
0.1-0.5 mm (min.70%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Silicon dioxide (SiO2) exists in three crystalline forms, namely quartz, tridymite and cristobalite. It reacts with hydrofluoric acid to form silicon tetrafluoride (SiF4) and water. Silicates are formed on reacting SiO2 with alkali melts.[1] SiO2 is the main component in glass, brick and concrete and also forms the insulator in silicon devices.[2] The alteration of the surface of SiO2 with (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) for binding lactate dehydrogenase (LDH) to form an amino layer has been reported.[3] The silicon-silicon dioxide structure has been investigated at liquid nitrogen temperature by electron spin resonance spectra.[4]
Application
Silicon dioxide may be used to produce silicon by electrochemical reduction in the presence of calcium chloride (CaCl2) electrolyte.[5]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 983-984 (1994)
Surface modification of silicon dioxide, silicon nitride and titanium oxynitride for lactate dehydrogenase immobilization.
Saengdee P, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 67, 134-138 (2015)
Electronic structure of silicon dioxide (a review).
Nekrashevich SS and Gritsenko VA.
Physics of the Solid State, 56(2), 207-222 (2014)
Pinpoint and bulk electrochemical reduction of insulating silicon dioxide to silicon.
Nohira T, et al.
Nature Materials, 2(6), 397-401 (2003)
Study of silicon-silicon dioxide structure by electron spin resonance I.
Nishi Y.
Japanese Journal of Applied Physics, 10(1), 52-52 (1971)
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.