SX0060
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 100 °C)
Essai
≥99%
Forme
crystals
Technique(s)
tissue culture: suitable (plant)
Résidus de calcination
≤0.01%
Couleur
white
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
pb
211 °C/1013 hPa
Pf
157-159 °C
Température de transition
flash point 157 °C
Solubilité
2 g/L
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup