Documents
SLAA025
Millipore
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex®
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-AA, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose MF-Millipore, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose de 0,8 µm, filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
25 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex® avec membrane MCE :
• Membrane hydrophile en esters de cellulose (MCE) disponible en pores de 0,22 µm, 0,45 µm et 0,80 µm, pour répondre à tous vos besoins
• Enveloppe en chlorure de polyvinylidène (PVC) à faible teneur en matières extractibles.
Référence et conditionnements
SLAA025NB : 0,80 µm, esters de cellulose, 25 mm, 250 par pack
SLAA025NK : 0,80 µm, esters de cellulose, 25 mm, 1000 par pack
SLGS02510 : 0,22 µm, esters de cellulose, 25 mm, 1000 par pack
SLGS025NB : 0,22 µm, esters de cellulose, 25 mm, 250 par pack
SLHA02510 : 0,45 µm, esters de cellulose, 25 mm, 1000 par pack
SLHA025NB : 0,45 µm, esters de cellulose, 25 mm, 250 par pack
SLAP02550 : fibres de verre, 25 mm, 50 par pack
Applications :
Clarification de solutions aqueuses, filtration de laboratoire à usage général
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3