Principaux documents
SLHVX13TL
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
PVDF, 13 MM, NON-STERILE, 100
423,00 $
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
PVDF, 13 MM, NON-STERILE, 100
423,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
48 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane Durapore (PVDF)
•Faible adsorption protéique pour réduire au minimum l'interaction avec votre échantillon et optimiser sa récupération
•Compatibles avec les solutions aqueuses et faiblement organiques
•Disponibles en pores de 0,22 μm et 0,45 μm et en trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
•Constitués de polypropylène ou de polyéthylène haute densité (HDPE), présentant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d'un tube de prolongement.
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions protéiques
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleurs : Jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.