Documents
SLHVX13
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex® avec membrane (PVDF) Durapore
•Faible adsorption protéique pour réduire au minimum l′interaction avec votre échantillon et optimiser le recouvrement
•Compatibles avec les solutions aqueuses et à faible teneur en composés organiques
•Disponibles en pores de 0,22 μm et 0,45 μm et trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
•Constitués de polypropylène ou de polyéthylène haute densité (HDPE), pour offrir de faible niveaux de composés extractibles et une large compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d′un embout de sortie
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d′échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d′échantillons biologiques et de solutions de protéines.
Application
Pores de 0,45 µm, 13 mm de diamètre, membrane (PVDF) Millex-HV Durapore®, hydrophile
Conditionnement
non stérile
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleur : Jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.