ALP70
Apolipoprotein E, human
Synonyme(s) :
ApoE
447,00 $
About This Item
447,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≤95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.276 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable