This has a maximum emission at 609 nm, and excitation 590nm
SCT021
Colorant BioTracker 609 Red Ca2+ AM
Live cell imaging calcium (Ca2+) indicator for neuroscience and cancer applications.
Synonyme(s) :
Live cell calcium detection probe, Live cell imaging probe, Red fluorescent calcium indicator
884,00 $
About This Item
884,00 $
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le colorant BioTracker 609 Red Ca2+ AM est un indicateur rouge fluorescent du calcium dans les cellules vivantes. L'intensité de fluorescence de cette sonde varie de manière réversible en fonction de la concentration en Ca2+. Il fluoresce dans le rouge avec un maximum d'émission à 609 nm (excitation à 590 nm) et permet de détecter les ions calcium à l'échelle micromolaire et submicromolaire. Le colorant est hydrolysé par des estérases intracellulaires pour devenir soluble, puis se répartit uniformément dans le cytoplasme. Il est ainsi possible de détecter les variations de concentration intracellulaire en calcium avec une plus grande exactitude qu'avec les autres indicateurs du calcium.
Propriétés spectrale
Absorbance : 595 nm
Émission : 609 nm
Stockage et stabilité
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1202.4 °F
Point d'éclair (°C)
650.2 °C
Les clients ont également consulté
-
please provide the excitation and emission spectra of BioTracker 609 Ca dye
1 answer-
Helpful?
-
-
HOW LONG IS THE DYE STABLE AND HOW LONG CAN I MONITOR THE DYE UNDER THE MICROSCOPE?
1 answer-
This has not been determined. As with most fluorescent dyes, it will fade over time. See the link below. This reference may offer additional helpful information.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.472742v1.full.pdfHelpful?