Principaux documents
SCM300
Sigma-Aldrich
Réactif de dissociation des organoïdes 3dGRO®
Chemically defined enzyme-free organoid dissociation solution.
Synonyme(s) :
Organoid passaging reagent
100 ML
96,60 $
96,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
96,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.71
96,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Description générale
Les organoïdes sont des agrégats cellulaires 3D in vitro dérivés de tissus primaires ou de cellules souches qui sont capables de s'auto-renouveler, de s'auto-organiser et de présenter une fonction organique. Les organoïdes s'affranchissent des limites des systèmes modèles 2D existants en offrant :
Une composition et une architecture similaires à celles des tissus primaires : les organoïdes abritent une petite population de cellules souches auto-renouvelables (telles que les cellules souches de la crypte intestinale) qui peuvent se différencier en cellules de toutes les principales lignées cellulaires, avec une fréquence similaire à celle des conditions physiologiques.
Des modèles pertinents de conditions in vivo : les organoïdes sont plus pertinents d'un point de vue biologique que n'importe quel système modèle et permettent de manipuler les composants de la niche et l'expression génique.
Un système stable pour une culture prolongée : les organoïdes peuvent être cryoconservés dans des biobanques et être cultivés indéfiniment grâce à l'auto-renouvellement et à la capacité de différenciation des populations de cellules souches.
Le réactif de dissociation des organoïdes 3dGRO est une solution de dissociation non enzymatique brevetée, chimiquement définie, utilisée pour le repiquage de plusieurs types de cellules organoïdes (organoïdes intestinaux de souris, organoïdes de côlon et du poumon humains, etc.). En raison de sa nature chimiquement définie, le réactif produit des résultats constants de repiquage d'organoïdes. Le réactif de dissociation des organoïdes 3dGRO peut être utilisé en association avec le supplément de milieu conditionné 3dGRO R-spondine-1 (réf. SCM104) pour isoler et repiquer des organoïdes intestinaux primaires de souris ou en association avec le milieu d'expansion d'organoïdes de colon dérivés de CSPi humaines 3dGRO (réf. SCM304) pour cultiver des organoïdes de colon dérivés de CSPi humaines (réf. SCC300).
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Recherche sur les cellules souches
Solution de dissociation des organoïdes non enzymatique et chimiquement définie.
Qualité
Aspect : limpide, liquide
Osmolalité : 340 à 370 mOsm
Test de stérilité : Pas de croissance/test réussi
Endotoxines ; < 2 UE/ml
pH : 7,2 à 7,4
Stockage et stabilité
Conserver le réactif de dissociation des organoïdes 3dGRO à température ambiante. Répartir en aliquotes de travail d'un volume plus petit avant utilisation pour éviter tout problème de contamination des réactifs.
Informations légales
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies