Documents
SCM304
Sigma-Aldrich
Milieu d'expansion pour organoïdes du côlon humain 3dGRO®
Complete serum-free organoid media for the expansion and long-term 3D culture of human intestinal colon organoids.
Synonyme(s) :
Colon Organoid Culture Media, Intestinal Organoid Culture Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mL
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Osmolalité
350-375 mOsm
Application(s)
cell analysis
Description générale
Le milieu d'expansion d'organoïdes de côlon humain 3dGRO® est un milieu complet, sans sérum, prêt à l'emploi pour l'expansion et la culture à long terme d'organoïdes du côlon humain. Le milieu a été validé pour une utilisation avec les organoïdes de côlon humains 3dGRO® dérivés de CSPi (réf. SCC300). Les organoïdes de côlon propagés dans le milieu expriment des marqueurs spécifiques du côlon, notamment le marqueur de l'intestin postérieur CDX2, l'anhydrase carbonique II (CA-II), l'anhydrase carbonique IV (CA-IV) et les marqueurs de cellules caliciformes Mucine-2 et Mucine-5B.
Application
Milieu organoïde complet exempt de sérum pour l'expansion et la culture 3D à long terme d'organoïdes de colon intestinal humain.
Domaine de recherche :
  • culture cellulaire
  • Recherche sur les cellules souches
Qualité
Aspect (couleur) : limpide/pas de particules (liquide rouge)
Osmolalité : 350 à 375 mOsm
pH : 7,0 à 7,4
Test de stérilité : pas de croissance/test réussi
Endotoxines : <2 UE/ml
Mycoplasmes : négatif
Dosage fonctionnel : Décongélation et culture d'organoïdes de côlon humain pour 2 repiquages.
Stockage et stabilité
Dès réception, conserver à -20 °C. Au moment de l'utilisation, décongeler pendant toute une nuit à une température comprise entre 2 et 8 °C. Une fois décongelé, mélanger soigneusement. Utiliser immédiatement et conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 semaine maximum. Ne pas recongeler. Les aliquotes non utilisées peuvent être conservées à -20 °C jusqu'à la date de péremption.
Informations légales
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Protocoles
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Contenu apparenté
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.