Principaux documents
SCM130
Sigma-Aldrich
Milieu PluriSTEM® pour cellules ES/iPS humaines
Defined small molecule based serum-free medium that enables feeder-free culture of human ES/iPS cells and allows for media exchanges every other day without compromising the morphology or long term functionality of human pluripotent stem cells.
Synonyme(s) :
Human Embryonic Stem Cell Media, Human iPS Cell Media, Pluripotent Stem Cell Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PluriSTEM®
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
EMD Millipore a développé une formulation de milieu complète, définie et sans sérum pour la culture sans apport nourricier de cellules souches embryonnaires (ES) et de cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines. Le milieu PluriSTEM pour cellules ES/iPS humaines (réf. SCM130) est un milieu à base de petites molécules qui permet la culture, sans alimentation le week-end, de cellules souches pluripotentes humaines, et qui permet de changer le milieu tous les deux jours sans compromettre la morphologie ou la fonctionnalité à long terme des cellules souches pluripotentes. Les cellules pluripotentes conservées avec ce régime d'alimentation modéré présentent un très bon niveau de santé cellulaire, avec une différenciation spontanée minimale, expriment des taux élevés de marqueurs de pluripotence (NANOG, OCT3/4, SOX-2, SSEA-3, SSEA-4, TRA-1-60 et TRA-1-81), conservent leur potentiel de différenciation et possèdent un caryotype normal. Le milieu PluriSTEM pour cellules ES/iPS humaines est vendu en flacon individuel de 500 ml prêt à l'emploi, et ne nécessite aucune supplémentation complémentaire. Les cellules prolifèrent plus rapidement dans le milieu PluriSTEM que les mêmes cellules cultivées dans d'autres systèmes de milieu sans apport nourricier et sans sérum ; un repiquage après 4-6 jours est généralement adapté à la plupart des lignées de cellules pluripotentes.
Le milieu PluriSTEM a fait l'objet de nombreux tests et s'avère posséder les caractéristiques suivantes pour la culture des cellules ES/iPS :
• Convient à la culture de cellules ES/iPS pluripotentes humaines avec plus de 30 repiquages.
• Permet de ne plus avoir à nourrir les cellules pendant le week-end. Donc plus besoin de travailler le week-end.
• Permet de ne plus avoir à nourrir quotidiennement les cellules (autrement dit, changement du milieu le lundi, le mercredi et le vendredi).
• Transition simple et facile des cellules depuis les systèmes avec ou sans apport nourricier et vers le milieu PluriSTEM.
• Permet une culture de cellules individuelles, un repiquage et une sélection de clones pluripotents humains de qualité supérieure.
• Garantit une viabilité et un recouvrement supérieurs des cellules en cas de congélation-décongélation.
• Convient à la culture en suspension.
Consultez notre note d'application ! (examinez les données !)
Qualité
Chaque lot de milieu PluriSTEM® pour cellules ES/iPS humaines subit des tests de contrôle qualité stricts pour vérifier sa capacité à maintenir des cellules ES humaines non différenciées pendant plus de trois repiquages.
pH = 7,2-7,4
Osmolalité = 315-345
Apparence = liquide rouge transparent
Stockage et stabilité
Le milieu PluriSTEM pour cellules ES/iPS humaines est livré congelé, et peut être stocké à -20 °C jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette. Avant usage, décongeler le milieu PluriSTEM à température ambiante ou en le plaçant toute une nuit entre 2 et 8 °C. Ne pas décongeler à 37 °C. Si nécessaire, le milieu PluriSTEM peut être divisé, en conditions aseptiques, en aliquotes de travail puis conservé à -20 °C. Utiliser les aliquotes avant la date de péremption figurant sur l'étiquette. Les aliquotes décongelées peuvent être conservées entre 2 et 8 °C pendant 2 semaines maximum. Ne pas recongeler des aliquotes décongelées. Avant usage, réchauffer les aliquotes de travail à température ambiante. Ne pas chauffer le milieu dans un bain-marie à 37 °C.
Informations légales
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Doxycycline enhances survival and self-renewal of human pluripotent stem cells.
Chang, MY; Rhee, YH; Yi, SH; Lee, SJ; Kim, RK; Kim, H; Park, CH; Lee, SH
Stem Cell Reports null
Human pluripotent stem cells on artificial microenvironments: a high content perspective.
Viswanathan, P; Gaskell, T; Moens, N; Culley, OJ; Hansen, D; Gervasio, MK; Yeap, YJ; Danovi, D
Frontiers in Pharmacology null
Excision of viral reprogramming cassettes by Cre protein transduction enables rapid, robust and efficient derivation of transgene-free human induced pluripotent stem cells.
Kadari, Asifiqbal, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 5, 47-47 (2014)
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Afficher tout
Protocoles
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.