SCC700
3dGRO® Pancreatic Organoids (PPTO.02)
Synonyme(s) :
Pancreatic Cancer Organoid;PDAC Organoid;Pancreatic Tumor Organoid;Pancreatic Ductal Organoid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of ≥1500 organoids vials
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Description générale
Application
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable