Documents
PZ0251
Sigma-Aldrich
PF-05180999
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(1-Azetidinyl)-7-methyl-5-[1-methyl-5-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-4-yl]-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17F3N8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.39
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
PF-05180999 is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase-2 (PDE2).
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable