Principaux documents
SCC067
Sigma-Aldrich
Lignée de mastocytes humains HMC-1.1
Human
Synonyme(s) :
HMC-1 cell line
1 VIAL
3 610,00 $
3 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
3 610,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
3 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Lignée de mastocytes humains HMC-1.1, HMC-1.1 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses the V560G KIT mutation.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
HMC-1.1 (HMC-1(560)) et HMC-1.2 (HMC-1(560,816)) sont deux sous-lignées variantes de la lignée cellulaire HMC-1 (2). HMC-1.1 possède la mutation V560G, mais pas la mutation D816V. HMC-1.2 possède à la fois les mutations V560G et D816V et présente un taux de prolifération plus élevé que la lignée HMC-1.1. Il a été suggéré que le potentiel prolifératif plus élevé de HMC-1.2 pourrait être attribué à la mutation D816V.
La lignée cellulaire HMC-1 a été établie à partir d'un patient atteint de leucémie à mastocytes. Les cellules HMC-1 sont largement utilisées dans les études de la fonction des mastocytes humains, car elles présentent de nombreuses caractéristiques clés des mastocytes tissulaires, telles que l'expression de l'histamine, de la tryptase, de l'héparine et d'un profil similaire d'antigènes de surface cellulaire (1,2). Le récepteur tyrosine kinase KIT est exprimé à la surface des mastocytes et joue un rôle important dans la prolifération, la fonction et la survie de ces cellules. Des mutations activatrices dans le récepteur KIT ont été liées à une croissance dérégulée des mastocytes et sont associées aux tumeurs mastocytaires et à la mastocytose systémique. Deux mutations ponctuelles activatrices dans KIT ont été rapportées dans la lignée cellulaire HMC-1 (3). Les deux mutations convertissent le récepteur en un état actif où la tyrosine est phosphorylée de manière constitutive, conduisant à une prolifération indépendante des facteurs de croissance.
1. Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1. Scand. J. Immunol 39: 489-498.
2. Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene. Immunology 108: 89-97.
3. Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product. J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
Description de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à [email protected].
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Cancer
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 106 cellules viables.
• Les cellules sont contrôlées par PCR et sont négatives pour les virus de l'hépatite A, B et C et pour les virus HPV-16, HPV-18, VIH-1 et VIH-2.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
John-Peter Ganda Mall et al.
Inflammatory bowel diseases, 24(1), 166-178 (2017-12-23)
Administration of β-glucan has shown immune-enhancing effects. Our aim was to investigate whether β-glucan could attenuate mast cell (MC)-induced hyperpermeability in follicle-associated epithelium (FAE) and villus epithelium (VE) of patients with Crohn's disease (CD) and in noninflammatory bowel disease (IBD)-controls.