SCC048
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line
Rat
Synonyme(s) :
Dopamine Neural Cells, 1RB3AN27 Cell Line
About This Item
Produits recommandés
product name
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line, The N27 rat dopaminergic neural cell line has been used as a dopaminergic neuron model for in vitro and in vivo studies.
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Catégories apparentées
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Neural Lineage Cells
Application
Stem Cell Research
Neuroscience
Neural Stem Cells
Neurochemistry & Neurotrophins
Neurodegenerative Diseases
Neuroregenerative Medicine
Qualité
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable