Principaux documents
S7101
Sigma-Aldrich
Kit de détection in situ de l'apoptose ApopTag Plus Peroxydase
The ApopTag Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit detects apoptotic cells by labeling & detecting DNA strand breaks by the indirect TUNEL method.
Synonyme(s) :
Kit de détection de l'apoptose in situ
40 ASSAYS
923,00 $
923,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
40 ASSAYS
923,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
923,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ApopTag
Chemicon®
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le kit de détection in situ de l'apoptose ApopTag Plus Peroxydase met en évidence les cellules apoptotiques en marquant et en détectant les ruptures de brins d'ADN grâce à la méthode indirecte TUNEL (marquage des extrémités aux dUTP grâce à la désoxynucléotidyltransférase terminale). Le kit contient suffisamment de réactifs pour la coloration à l'immunoperoxydase de 40 échantillons, et comprend des lames de contrôle positif ApopTag(R), ainsi que le tampon et le substrat DAB. Les résultats sont visualisés par microscopie à fond clair.
Les kits ApopTag Peroxydase ont été validés pour une utilisation dans la coloration histochimique et cytochimique des échantillons suivants : tissus fixés au formaldéhyde et inclus en paraffine, coupes de cryostat, suspensions cellulaires, échantillons obtenus par Cytospin, et cultures cellulaires. Des méthodes de montage complètes ont été développées (34, 45). (Voir la section V. de la fiche technique : Références).
La spécificité de coloration des kits ApopTag Peroxydase a été démontrée par Chemicon et de nombreux autres laboratoires. Chemicon a testé de nombreux types de systèmes modèles cellulaires et tissulaires, notamment : (a) prostate, thymus et gros intestin humains (données internes) ; (b) prostate ventrale de rat post-castration (21), (c) lymphocytes de thymus de rat traités in vitro avec de la dexaméthasone (3, 13), (d) membres d'embryons de souris de 14 jours (1) et (e) glande mammaire de rat en régression après sevrage (36). Dans les modèles de thymocytes et de prostate, l'électrophorèse sur gel d'agarose a été utilisée pour évaluer la quantité d'ADN présentant une distribution "en échelle" (ou "DNA laddering" en anglais), dont le pic coïncide avec le pourcentage maximal de cellules colorées. De nombreux articles de revues scientifiques, publiés par des laboratoires du monde entier, ont établi l'utilité des kits ApopTag. (Voir la section V. de la fiche technique : Références, Publications citant les kits ApopTag).
Application
INTRODUCTION
ApopTag In Situ Apoptosis Detection Kits label apoptotic cells in research samples by modifying DNA fragments utilizing terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) for detection of apoptotic cells by specific staining.
This manual contains information and protocols for the ApopTag Plus In Situ Apoptosis Detection Kit.
Principles of the Procedure
The reagents provided in ApopTag Peroxidase Kits are designed to label the free 3′OH DNA termini in situ with chemically labeled and unlabeled nucleotides. The nucleotides contained in the Reaction Buffer are enzymatically added to the DNA by terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) (13, 31). TdT catalyzes a template-independent addition of nucleotide triphosphates to the 3′-OH ends of double-stranded or single-stranded DNA. The incorporated nucleotides form an oligomer composed of digoxigenin-conjugated nucleotide and unlabeled nucleotide in a random sequence. The ratio of labeled to unlabeled nucleotide in ApopTag Peroxidase Kits is optimized to promote anti-digoxigenin antibody binding. The exact length of the oligomer added has not been measured.
DNA fragments which have been labeled with the digoxigenin-nucleotide are then allowed to bind an anti-digoxigenin antibody that is conjugated to a peroxidase reporter molecule (Figure 1A). The bound peroxidase antibody conjugate enzymatically generates a permanent, intense, localized stain from chromogenic substrates, providing sensitive detection in immunohistochemistry or immunocytochemistry (i.e. on tissue or cells). This mixed molecular biological-histochemical systems allows for sensitive and specific staining of very high concentrations of 3′-OH ends that are localized in apoptotic bodies.
The ApopTag system differs significantly from previously described in situ labeling techniques for apoptosis (13, 16, 38, 46), in which avidin binding to cellular biotin can be a source of error. The digoxigenin/anti-digoxigenin system has been found to be equally sensitive to avidin/biotin systems (22). The sole natural source of digoxigenin is the digitalis plant. Immunochemically-similar ligands for binding of the anti-digoxigenin antibody are generally insignificant in animal tissues, ensuring low background staining. Affinity purified sheep polyclonal antibody is the specific anti-digoxigenin reagent used in ApopTag Kits. This antibody exhibits <1% cross-reactivity with the major vertebrate steroids. In addition, the Fc portion of this antibody has been removed by proteolytic digestion to eliminate any non-specific adsorption to cellular Fc receptors.
Results using ApopTag Kits have been widely published (see Sec. V. References, Publications Citing ApopTag Kits). The ApopTag product line provides various options in experimental design. A researcher can choose to detect staining by brightfield or fluorescence microscopy or by flow cytometry, depending on available expertise and equipment. There are also opportunities to study other proteins of interest in the context of apoptosis when using ApopTag Kits. By using antibodies conjugated with an enzyme other than peroxidase and an appropriate choice of substrate, it is possible to simultaneously examine another protein and apoptosis using ApopTag Peroxidase Kits.
Composants
Tampon d'équilibration 90416 3,0 mL -15 °C à -25 °C
Tampon de réaction 91417 2,0 mL -15 °C à -25 °C
Enzyme TdT 90418 0,672 mL -15 °C à -25 °C
Tampon de lavage/arrêt 90419 20 mL -15 °C à -25 °C
Anticorps anti-digoxygénine conjugué à la peroxidase* 90420 3,0 mL 2 °C à 8 °C
Lamelles en plastique 90421 100 unités. Temp. ambiante
Lames de contrôle 90422 2 unités. Temp. ambiante
Substrat DAB 90423 130 µL 2 °C à 8 °C
Tampon de dilution DAB 90424 6,5 mL 2 °C à 8 °C
*Anticorps polyclonal de mouton purifié par affinité
Nombre d'échantillons par kit : Le kit fournit le matériel suffisant pour colorer 40 échantillons de tissu d'environ 5 cm2 chacun, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. Si le kit est utilisé pour l'analyse d'échantillons sur lame, le tampon de réaction sera épuisé avant les autres réactifs.
Stockage et stabilité
Conserver le kit à une température comprise entre -15 °C et -25 °C jusqu'à ouverture. Après ouverture, si le kit est utilisé dans les trois mois, conserver l'enzyme TdT (90418) entre -15 °C et -25 °C et conserver les autres composants entre 2 °C et 8 °C.
Précautions
1. Les composants suivants du kit contiennent du cacodylate de potassium (acide diméthylarsinique) comme tampon : Tampon d'équilibration (90416), tampon de réaction (90417) et enzyme TdT (90418). Ces éléments sont nocifs en cas d'ingestion ; éviter tout contact avec la peau et les yeux (porter des gants et des lunettes) et rincer immédiatement en cas de contact.
2. Il a été démontré que le substrat DAB (3,3'-diaminobenzidine) (90423) est un cancérogène potentiel et que le contact avec la peau doit être évité. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau distillée (dH2O).
3. Les anticorps conjugués (90420) contiennent 0,08 % d'azide de sodium comme conservateur.
4. L'enzyme TdT (90418) contient du glycérol ; elle ne gèle pas à -20 °C. Pour une durée de conservation maximale, ne pas réchauffer ce réactif à température ambiante avant utilisation.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Diphenylcyclopropenone treatment of alopecia areata induces apoptosis of perifollicular lymphocytes.
Verena Herbst, Margot Zoller, Sabine Kissling, Elke Wenzel, Nathalie Stutz, Pia Freyschmidt-Paul
European Journal of Dermatology null
Fatih Kar et al.
Biological trace element research, 195(1), 150-158 (2019-08-03)
Ischemia/reperfusion (I/R) injury is associated with a strong inflammatory and oxidative stress response to hypoxia and reperfusion that impair organ function. We aimed to investigate the role of oxidative stress, renal inflammation, and apoptosis in the injury of the kidney
Xinbing Han et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(8), 2869-2880 (2010-04-01)
In atherogenesis, macrophage foam cell formation is modulated by pathways involving both the uptake and efflux of cholesterol. We recently showed that interleukin-10 (IL-10) modulates lipid metabolism by enhancing both uptake and efflux of cholesterol in macrophages. However, the mechanistic
Comparative evaluation of apoptotic activity in photoreceptor cells after intravitreal injection of bevacizumab and pegaptanib sodium in rabbits.
Berrin Avci, Remzi Avci, Umit Ubeyt Inan, Berkant Kaderli
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Polymerized type I collagen reduces chronic cyclosporine nephrotoxicity.
K Sanchez-Pozos, F Lee-Montiel, R Perez-Villalva, N Uribe, G Gamba, B Bazan-Perkins, NA Bobadilla
Nephrology, Dialysis, and Transplantation null
Articles
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.