Principaux documents
RDHSTAND1
Milli-Q
Support pour distributeur déporté
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
1 EA
816,00 $
816,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
816,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
SB.51
816,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Description générale
Associé à ce support, le distributeur déporté polyvalent peut être placé sur une paillasse jusqu'à 2 m de l'unité de purification d'eau.
Application
Pour système déporté Direct-Q® ou Synergy®. Permet de placer le distributeur déporté sur une paillasse.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany