Principaux documents
RAWP09025
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 1,2 μm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 1,2 µm
25 FILTERS
210,00 $
210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 FILTERS
210,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
5%
Indice de réfraction
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
1.2 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : RAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
– Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
– Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
– Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
Clarification de solutions aqueuses
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3