MilliporeSigma
Passer à
GTTP09030
Filtre membrane Isopore
Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 0,22 µm de dimension de pores
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
30 filters
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
258,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • Chimiotaxie
  • Bioanalyses
  • Cytologie
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Analyse par microscopie électronique à balayage
  • Essai de stérilité
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Une réduction des débits peut se produire après autoclavage.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GTTP03700GTTP14250GTBP04700
description
Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
parameter
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp.
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp.
parameter
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp.
parameter
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
diam.
90 mm
diam.
37 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
pore size
13.8 % porosity, 0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 5-20 % porosity
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
white filter, polycarbonate membrane, plain filter
material
polycarbonate membrane, brown filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtre membrane Isopore