Documents
QTUM000IX
Milli-Q
Cartouche de polissage Quantum®
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis water purification systems
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Quantum® IX
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polypropylene and polyethylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Quantum®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<10 ppb
Capacité
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Compatibilité
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage Quantum® IX élimine les contaminants ioniques jusqu'aux niveaux de traces afin d'atteindre la qualité d'eau requise pour vos applications. Elle est constituée de matériaux propres et de haute pureté afin de limiter le relargage des contaminants extractibles. La cartouche de polissage Quantum® IX est destinée aux systèmes Direct-Q® et Milli-Q® Academic, Biocel, Gradient, et Synthesis.
Application
Cette cartouche de polissage retient les ions et les composés organiques. Son utilisation est recommandée pour la plupart des besoins de laboratoire.
Caractéristiques et avantages
  • Consommable de rechange Milli-Q® d'origine pour la purification de l'eau.
  • Certificat de qualité disponible en ligne.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany