Principaux documents
QIA113
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Detection Kit (FITC-IETD-FMK)
1 KIT
940,00 $
940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
940,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.84
940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Utilisation
sufficient for 100 tests
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Entrée
sample type intact cells
Fluorescence
λex ~485 nm; λem ~535 nm
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Description générale
A fast, convenient, and sensitive method to measure caspase-8 in living cells. The fluorescent marker, FITC-IETD-FMK, is a labeled, cell-permeable, non-toxic inhibitor that binds irreversibly to activated caspase-8 in living cells. Caspase-8 can be detected by the measurement of fluorescence in a fluorescent microplate reader, flow cytometer, or by fluorescence microscopy.
Spécificité
A broad range of species
Composants
Labeled Caspase-8 Inhibitor (FITC-IETD-FMK), Wash Buffer, Unlabeled Caspase Inhibitor (Z-VAD-FMK), and a user protocol.
Avertissement
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Caractéristiques
Assay Time: 1.5 h
Stockage et stabilité
Upon arrival store the entire contents of the kit at -20°C.