Documents
PX0511
Supelco
Phénol solution
GR
Synonyme(s) :
Phenol solution, Hydroxybenzene, Carbolic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
6428463
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Niveau de qualité
Pureté
≥88.0% (iodometric)
Forme
liquid
Impuretés
≤12% Water (H2O)
non-volatile residue (NVR)
≤0.05%
Couleur
APHA: ≤50
Température de transition
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
Densité
1.07 g/cm3 at 25 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
GR
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 88.0% min
Color (APHA): 50 max
Congealing point: 10.5-14.0°C
Form: Clear liquid
Nonvolatile matter: 0.05% max
Water (H2O): 12% max
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.