Principaux documents
PHCC3BEADS
Millipore
Flacon de billes de test Scepter 3.0
Synonyme(s) :
Billes de comptage de cellules
1 EACH
206,00 $
206,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
206,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41131501
Nomenclature NACRES :
NC.56
206,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
200
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
Scepter
Technique(s)
cell counting: suitable
Taille des particules
11 μm
Compatibilité
Scepter
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les billes de test Scepter 3.0 peuvent être utilisées pour évaluer le compteur de cellules Scepter 3.0.
Application
Remplace PHCCBEADS.Domaine de rechercheCulture cellulaire
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenu apparenté
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.