MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MDCI10000
Millipore
Imageur cellulaire numérique Millicell®
Millicell® Digital Cell Imager
Synonyme(s) :
Imageur cellulaire, Millicell DCI, compteur de cellules, hémocytomètre
About This Item
Code UNSPSC :
41102910
Nomenclature NACRES :
NC.57
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
L × l × H
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
Poids
5.67 lbGross weight
Compatibilité
USB/Ethernet/Wi-Fi
Description générale
Évaluez vos cultures cellulaires en toute simplicité. Notre instrument Millicell® DCI permet une exécution plus efficace des techniques quotidiennes répétitives associées au passage des cellules. Évaluez rapidement et objectivement la confluence, la morphologie et les tendances de croissance pour des cultures cellulaires plus homogènes.
Éliminez la subjectivité en utilisant des mesures de confluence précises !
Compatible avec le WiFi grâce au module USB externe EDIMAX inclus, et compatible avec l'ethernet.
Lors de l'achat de notre instrument Millicell® DCI, veuillez également choisir un abonnement logiciel.
  • Abonnement logiciel - essai gratuit : MDCI1TRIAL
  • Abonnement logiciel - 1 an : MDCI1T1YR
  • Abonnement logiciel - à vie : MDCI1T1LIF
Caractéristiques et avantages
  • Analyse plus rapide
  • Réduction du biais lié à l'opérateur
  • Confluence, numération cellulaire et morphologie
  • Hémocytomètre ou mesure en récipient de culture
  • Capture d'images en deux clics
  • Service pratique de cloud sur le web, pour le stockage et l'archivage des données
Composants
  • Instrument
  • Source d'alimentation. Rechange disponible : MDCI1USBD0N
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Tips and tricks for using the Millicell® Cloud Application to analyze data from the Millicell® DCI digital cell imager.
Discover the answers to your questions about using the Millicell® DCI Digital Cell Imager, counting cells, and measuring cell confluency and morphology.
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Cell validation data using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Afficher tout
Protocoles
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Contenu apparenté
Rationalisez la capture et l'analyse des données de mesure de la TEER grâce à des améliorations conviviales, notamment une interface tactile intuitive, une sonde autonome dans les puits et l'enregistrement automatique des données.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Instruments de laboratoire au fonctionnement intuitif, outils ergonomiques, données accessibles et solutions avant-gardistes pour les laboratoires pharmaceutiques, de recherche et de biotechnologies.
Questions
  1. Which cultureware is compatible with the Millicell DCI?
    1 answer
    1. Typically, anything that is observable under a microscope at a 10x objective can be viewed and imaged on the Millicell DCI. It is important to consider the following dimensions:
      • The image viewing area measures 2.4 x 1.4mm.
      A standard 96 well is typically 6-7mm in diameter. As a result, each well can be imaged, but the entire well won't be in view.
      •The light source arm is positioned 2.2 inches above the platform.
      The maximum vessel height is 2.19 inches (55.6mm).
      • The focal plane ranges from 0 to 8.75mm above the bottom of the vessel.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Augsburg
    • Review 1
    • Votes 2
    4 out of 5 stars.
    Sehr gut bearbeitet und Hoch gelegt. Man bekommt die Arbeit mit. Entwicklung in Richtung Geschmack
    never wrong
    Sehr gut bearbeitet und Hoch gelegt. Man bekommt die Arbeit mit. Entwicklung in Richtung Geschmack
    Translate with Google