Principaux documents
PD2004705
Millipore
Boîte de Pétri
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
600 UNITS
323,00 $
323,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
600 UNITS
323,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.14
323,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 600 units ((4x150))
Diamètre
47 mm
Couleur
clear
Entrée
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
Application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water)
microbiology
Compatibilité
(Membrane filtration)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces boîtes de Pétri (47 mm) sont des unités en plastique à usage unique jetables qui servent à cultiver des micro-organismes capturés par filtration sur membrane. Les boîtes sont pourvues de bords droits qui permettent de les ouvrir d'une seule main, elles sont facilement empilables et leurs couvercles sont bien ajustés afin d'éviter la déshydratation des milieux.
Application
Ces boîtes de Pétri sont utilisées pour cultiver des micro-organismes capturés sur des filtres de 47 mm par filtration sur membrane. Elles sont utilisées pour tester les produits laitiers, la bière, le cidre, les sodas, le vin et l'eau en bouteille.