Principaux documents
PBQK06210
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 50 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, NMW de 50 kDa
10 EA
372,00 $
372,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
372,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
372,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
63.5 mm
Diam. du filtre
63.5 mm
Surface de filtration
28.7 cm2
Dimension de pores
50 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Application
Membrane Biomax en polyéthersulfone, NMWCO de 50 kDa, 63,5 mm de diamètre
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1