OP187
Anti-EpCAM-1 (Ab-1) Mouse mAb (VU-1D9)
liquid, clone VU-1D9, Calbiochem®
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VU-1D9, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPCAM(4072)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1-3 µg/ml)
Immunoblotting (1-3 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-3 µg/ml)
Paraffin Sections (1-3 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Squamous cell carcinoma
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable