AP194B
Donkey Anti-Chicken IgY Antibody, biotin conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Synonyme(s) :
Chicken IgG
275,00 $
About This Item
275,00 $
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3