Principaux documents
NSRULER-10100
Millipore
Volume Indicator Ruler, 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
PVC
Gamme de produits
NovaSeptum®
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Longueur
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
Largeur
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
Épaisseur
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
Adéquation
suitable for sampling
Application(s)
sterile sampling
Compatibilité
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany