NE1015
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Cocktail Mouse mAb (SMI-22)
liquid, clone SMI-22, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-GFAP Cocktail
601,00 $
About This Item
601,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SMI-22, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, bovine, mouse, guinea pig, porcine, sheep, canine, rat, chicken
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, trypsin or heat pre-treatment required)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Astrocytes or cytoskeletal preparations
Autres remarques
McLendon R.E., et al. 1986. J. Neuropathol. Exp. Neurol.45, 692.
Pegram, C.N., et al. 1985. Neurochem. Pathol.3, 119.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1