Principaux documents
NA12/26
Millipore
NovAseptic® Valve, Diaphragm, Silicone Platinum Cured
NA12/26
Demander
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +1 866 227 3811ou
.
Changer de vue
NA12/26
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
eCl@ss :
37051001
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +1 866 227 3811ou
.
Matériaux
diaphragm (ELASTOSIL R 4001/70MH Silicone Rubber)
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Paramètres
pressure range at -1--6 bar
temperature at -50 °C (minimum)
temperature at 130 °C (max Steam)
temperature at 150 °C (max dry heat in oxygen poor environment)
temperature at 220 °C ( max dry heat in oxygen rich environment)
Poids
0.01 kg (0.022 lb)
Application
The applied valve body and actuator may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Conditionnement
The Diaphragm is packaged in a closed box.
Autres remarques
Diaphragm, Platinum Cured Silicone
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
All Diaphragms are manufactured with materials in compliance with FDA regulations section 177.2600 and supplied with statement. The Diaphragm meets USP Biological Tests for Plastics, Class VI.