meets EN ASTM 303 meets EN Stainless Steel EN 1.4305
Paramètres
-1-10 bar pressure range 0-70 °C temp. range
Rugosité moyenne (Ra)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
Poids
0.3 kg (0.66 lb)
Application
Le corps de vanne et le diaphragme appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression différentes du fait de leur conception. Le composant le plus faible du produit assemblé définit les limites de température et/ou de pression maximales liées à la conception.
Conditionnement
L'actionneur est emballé dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany