Principaux documents
MXSMCET48
Millipore
Cassette de gélose au cétrimide
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Cassettes préremplies Milliflex® pour milieu
48
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
48
470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
International Standards
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (pre-poured agar)
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Naladixic Acid
Conditionnement
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Couleur
light amberslightly opalescent
Entrée
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Pseudomonas aeruginosa
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® System
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La cassette Milliflex® est un milieu gélosé prêt à l'emploi qui s'utilise avec un système Milliflex® ou Milliflex Oasis® pour la réalisation de tests de biocharge fiables, rapides et pratiques. Les cassettes préremplies de gélose contribuent à rationaliser votre procédure de contrôle de la contamination microbienne en élevant le niveau d'assurance qualité et en évitant les risques de contamination exogène. Chaque plaque est un ensemble de 3 pièces contenant approximativement 10 ml de milieu. Ce milieu est conçu pour l'isolement et l'identification de Pseudomonas aeruginosa présents dans différents types d'eau, notamment l'eau ultrapure. L'agent de sélection est le cétrimide. Il n'inhibe pas la production de pigment par P. aeruginosa. En présence de cétrimide (qui agit comme un détergent cationique de type ammonium quaternaire), la croissance des cellules bactériennes autres que P. aeruginosa est inhibée par la libération d'azote et de phosphore.
Application
Les cassettes Milliflex® préremplies de gélose au cétrimide sont utilisées dans les tests de biocharge et les analyses microbiologiques classiques de l'eau, notamment de l'eau ultrapure (électronique, OI, eau distillée ou eau purifiée). Elles sont très utilisées dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Caractéristiques
Pharmacopée des États-Unis d'Amérique, pharmacopée européenne
Milieu de culture
Cétrimide
Remarque sur l'analyse
P. aeruginosa forme des colonies vertes à bleues, fluorescentes en lumière UV.
Micro-organismes ciblés : Pseudomonas aeruginosa
Micro-organismes à rechercher
P. aeruginosa (ATCC 9027)
P. mirabilis (ATCC 12453) comme témoin négatif
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable