MVHAWGS24
Unité Microfil S, 100 ml, esters de cellulose, 0,45 µm, blanche, quadrillée, stérile
Drinking water
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Microfil®
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3