MTRACEMM1
M-TRACE® Mobile Computer Mount
Synonyme(s) :
Mobile computer mount
About This Item
Produits recommandés
Description
For use with M-TRACE™ Touch MobileComputer
Conditionnement
pack of -1 unit
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Catégories apparentées
Description générale
M-TRACE® Mobile Computer Mount is an accessory to conveniently mount the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) outside the isolator/LFH pane. The mobile computer mount facilitates hands-free scanning and registration of the information on consumables while the operator′s hands are busy and occupied in the isolator. The M-TRACE® Mobile Computer Mount is clean room friendly and is compliant with the QC sterility testing environment requirements.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Contenu apparenté
Le logiciel d'enregistrement de tests électroniques M-Trace® assure la traçabilité totale des données de vos essais de stérilité et propulse votre pompe Steritest® Symbio vers un tout nouveau niveau. Le logiciel M-Trace® réduit les erreurs de manipulation, garantit la conformité et améliore la productivité.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.