MTRACECR1
M-TRACE® Charging Cradle
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Synonyme(s) :
Charger
543,00 $
About This Item
543,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of -1 unit
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
Steritest® Symbio pump
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Catégories apparentées
Description générale
M-TRACE® Charging Cradle is a cleanroom-friendly accessory of the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) and is compliant with the QC sterility testing environment requirements. The M-TRACE® Charging Cradle enables fast charging and storage of the M-TRACE® Touch Mobile Computer. Whenever the M-TRACE® Touch Mobile Computer is not in use, the device can be easily put to hold on the M-TRACE® Charging Cradle assuring safe storage and automatic recharge.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Contenu apparenté
Le logiciel d'enregistrement de tests électroniques M-Trace® assure la traçabilité totale des données de vos essais de stérilité et propulse votre pompe Steritest® Symbio vers un tout nouveau niveau. Le logiciel M-Trace® réduit les erreurs de manipulation, garantit la conformité et améliore la productivité.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.