Principaux documents
MSPV05FS1
Millipore
Préfiltre de Pod Viresolve®
Prefiltration before parvovirus removal
Synonyme(s) :
Pod Viresolve Prefilter, 0.55 m 2
1 EA
1 472,00 $
1 472,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 472,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 472,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
100-200 L process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
Technique(s)
protein purification: suitable
Surface de filtration
0.55 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Description générale
Device Configuration: Pod
Application
Prefiltration before parvovirus removal
Notes préparatoires
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Informations légales
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13