Principaux documents
MSPV01FS1
Millipore
Préfiltre de Pod Viresolve®
Prefiltration before parvovirus removal
Synonyme(s) :
Pod Viresolve Prefilter, 0.11 m 2
1 EA
988,00 $
988,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
988,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
988,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
20-40 L process volume
Technique(s)
protein purification: suitable
Surface de filtration
0.11 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Description générale
Présentation du dispositif : Pod
Application
Préfiltration avant élimination des parvovirus
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C
Informations légales
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13