Principaux documents
MSP010054
Millipore
Cassettes préremplies de gélose Milliflex (R2A)
suitable (for bioburden testing of potable water)
Synonyme(s) :
Gélose 2A de Reasoner
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
General microbiological analysis
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (pre-poured agar)
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2
Adéquation
suitable (for bioburden testing of potable water)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La gélose R2A a été mise au point par Reasoner et Geldreich pour l'isolement et la culture de bactéries provenant d'eau potable traitée. Le milieu convient à ces applications, car il n'est pas riche en nutriments et, à des températures plus basses et avec des temps d'incubation plus longs, il stimule la croissance des bactéries tolérantes au stress et au chlore. Ces bactéries sont normalement inhibées par les microbes à croissance plus rapide lorsqu'elles sont cultivées sur des milieux riches en nutriments. Le milieu gélosé est conditionné en cassettes prêtes à l'emploi. Chaque cassette est un ensemble de trois pièces en plastique contenant environ 10 ml de gélose R2A.
Application
La gélose R2A est utilisée pour le dénombrement sur plaque des bactéries hétérotrophes (HPC). L'HPC, précédemment appelé dénombrement sur plaque standard, est une technique qui permet d'estimer le nombre de bactéries vivantes présentes dans l'eau et de mesurer les changements survenant au cours du traitement de l'eau dans les systèmes de distribution ou dans les piscines.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable