Documents
MSHAWGE48
Millipore
MicropreSure® Monitor
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, single packaging, suitable for solid cultivation
Synonyme(s) :
Unités de filtration MicropreSure®, Pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par filtration
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type bottled water
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beer
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité MicropreSure® Monitor de Millipore permet d'échantillonner et de filtrer des liquides dans un système clos, limitant ainsi le risque de faux positifs dus à une contamination accidentelle lorsque les prélèvements sont effectués dans l'environnement de production. Grâce à ce dispositif, de gros volumes peuvent être filtrés en une seule fois ou à faible débit pendant une durée prolongée. Il est conçu pour l'échantillonnage de liquides contenus dans des réservoirs ou des lignes sous pression. L'unité MicropreSure® Monitor supporte une pression maximale de 3 bar. Une fois les échantillons liquides filtrés à travers la membrane microporeuse située à l'intérieur de l'échantillonneur MicropreSure®, les entrées et sorties du dispositif sont bouchées afin d'éviter tout risque de contamination lors du transport jusqu'au laboratoire. Le dispositif peut être incubé directement après l'ajout de milieu liquide en vue du dénombrement microbien. La membrane est constituée d'un mélange d'esters de cellulose ; elle est noire, quadrillée et présente un diamètre de 47 mm et une taille de pores de 0,45 μm.
Application
L'unité MicropreSure® Monitor de Millipore est utilisée pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par la méthode de filtration. C'est un dispositif d'échantillonnage prêt à l'emploi qui permet d'effectuer des analyses en cours de procédé sur l'eau en bouteille, le vin, la bière et les boissons sans alcool.
Caractéristiques et avantages
  • Système clos permettant un échantillonnage précis
  • Collecte et analyse microbiologique fiables et rapides en cours de procédé
  • Analyse de gros volumes
  • Échantillonnage par lots ou continu
  • Sans assemblage ni stérilisation préalable
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing