MilliporeSigma
Passer à
M00000001
Tube de prélèvement d′échantillon
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
300,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36101790
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
PVC
sterility
sterile
packaging
pkg of 10 units
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
L
12.7 cm
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
shipped in
ambient
General description
Le tube d'échantillonnage est un accessoire de l'échantillonneur MicropreSure®. L'échantillonneur MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice très simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. Le système utilise la pression des réservoirs ou des conduites sous pression. Le tube d'échantillonnage facilite l'écoulement libre de l'échantillon.
Application
Le tube d'échantillonnage est utilisé pour l'échantillonnage et la filtration en cours de procédé en vue de la réalisation de tests de biocharge sur des liquides aqueux tels que la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MXPESPWELMXPESP18NMXPESPTCL
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
I.D.
-
I.D.
-
I.D.
-
material
PVC
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
packaging
pkg of 10 units
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
-
input