Principaux documents
MR-006
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red
liquid, with BSA and phenol red, EmbryoMax®
Synonyme(s) :
PBS, phosphate buffered saline
100 ML
65,00 $
65,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
65,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
65,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red, The EmbryoMax Modified DPBS with BSA & phenol red is available in a 100 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryo(s)
Stockage et stabilité
Store at 2 to 8°C for up to 2 months & 1 day
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Informations légales
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable