Principaux documents
MPC4NTR10
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en polycarbonate
pore size 0.4 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits
10 EA
1 300,00 $
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
1 300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
This 96-well filter plate has a Polycarbonate membrane used for Permeability studies.
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
100 μL sample volume (per well)
Technique(s)
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
receptor binding assay: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
125 μL
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accroître la prévisibilité des candidats médicaments plus tôt dans le pipeline de découverte de nouveaux médicaments à l'aide de tests sans cellules peut améliorer le criblage des candidats durant la phase ADME. Les tests de perméabilité sans cellules sont des modèles qui permettent de prédire l'absorption orale des candidats en cours de développement.
Les plaques MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP et MultiScreen Acceptor permettent de mettre en œuvre des stratégies de prédiction de transport passif à l'aide de membranes artificielles.
Les membranes présentent une densité et une structure de pore uniformes garantissant un transport fiable :
- L'utilisation de puits individuels réduit au minimum les interférences entre les candidats
- La compatibilité avec les systèmes de manipulation de liquides automatisés augmente le débit d'analyse
Test de perméabilité :
- La plaque MultiScreen Permeability comporte une membrane en polycarbonate, recouverte d'une couche artificielle d'hexane/hexadécane pour les tests de perméabilité.1
Test PAMPA :
- La plaque MultiScreen-IP possède une membrane hydrophobe en PVDF, recouverte d'une bicouche lipidique pour les tests PAMPA.2,3
Plaque MultiScreen Acceptor :
- La plaque MultiScreen Acceptor peut être utilisée avec n'importe quelle plaque pour capturer les composés transportés de manière passive. Constituée à 100 % de PTFE, la plaque peut améliorer les résultats de LC/MS en fonction de la charge des petites molécules en cours d'évaluation.
Code du filtre : PCF
Application
Domaine de recherche
Dosages
Protéines
Forme physique
Code couleurs : transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : non
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protocoles
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Contenu apparenté
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.