Principaux documents
MAIPS4510
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophobe
pore size 0.45 μm, sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits en PVDF, Plaque de 96 puits hydrophobe
10 EA
461,00 $
461,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Changer de vue
10 EA
461,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
461,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Niveau de qualité
Description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
Stérilité
sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
hydrophobic
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
ELISPOT: suitable
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
50-250 μL
Matrice
Immobilon®-P
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type cardiac stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Type de liaison
high binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : IP
Quelle que soit l'application sur laquelle vous travaillez, Millipore a une plaque développée pour satisfaire vos besoins spécifiques. Les plaques MultiScreen sont un outil particulièrement fiable, utilisé de longue date pour la recherche de nouveaux médicaments et en sciences de la vie.
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
- Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à codes-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher toute contamination croisée durant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Les plaques de filtration sont disponibles pour les plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
– La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
- La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire : support de filtration sous vide MultiScreenHTS
- Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
- En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique traditionnels, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plateau de culture peut être utilisée pour divers essais cellulaires, notamment les essais de criblage, de toxicité et de transport.
Application
Domaine de recherche
Dosages
Forme physique
Code couleur : transparent
Autres remarques
Compatibilité avec l'automatisation : Non
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Marcelo Pires Amaral et al.
Vaccine, 38(20), 3653-3664 (2020-04-06)
The recent outbreaks of Zika virus (ZIKV) infection and the potential association with Guillain-Barré syndrome in adults and with congenital abnormalities have highlighted the urgency for an effective vaccine. The ZIKV Envelope glycoprotein (EZIKV) is the most abundant protein on
Mara De Martino et al.
Oncoimmunology, 9(1), 1715767-1715767 (2020-02-18)
Stat3 is constitutively activated in several tumor types and plays an essential role in maintaining their malignant phenotype and immunosupression. To take advantage of the promising antitumor activity of Stat3 targeting, it is vital to understand the mechanism by which
Antje Blank et al.
NPJ vaccines, 5, 10-10 (2020-02-07)
A vaccine remains a priority in the global fight against malaria. Here, we report on a single-center, randomized, double-blind, placebo and adjuvant-controlled, dose escalation phase 1a safety and immunogenicity clinical trial of full-length Plasmodium falciparum merozoite surface protein 1 (MSP1)
Thomas Schachtner et al.
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 33(3), 288-297 (2019-11-07)
Preformed donor-reactive T cells are relatively resistant to standard immunosuppression and account for an increased incidence of T cell-mediated rejection (TCMR) and inferior kidney allograft outcomes. We analyzed 150 living donor kidney transplant recipients (KTRs) of a first kidney allograft.
Miriam Pedrera et al.
Vaccines, 8(1) (2020-03-07)
Nipah virus (NiV) is an emergent pathogen capable of causing acute respiratory illness and fatal encephalitis in pigs and humans. A high fatality rate and broad host tropism makes NiV a serious public and animal health concern. There is therefore
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocoles
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.