MMHVWP224
Entonnoir Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, plain white filter, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
plain white filter
styrene-butadiene device
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; electron beam irradiated
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Paramètres
250 mL sample volume
Diam. du filtre
49 mm
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Description générale
Application
Informations légales