Documents
S2VPT10RE
Millipore
Filtre Millipore® Steritop® pour flacon à vide
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SCVPT10RE
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Steritop®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
169 mm
Capacité
1000 mL
Diamètre
13.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Raccords
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cet article est un substitut direct de la référence SCVPT10RE
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®. Les dispositifs de filtration stérilisante sous vide Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible adsorption non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en polyéthersulfone (PES) Steritop® de 1 000 ml et de 0,1 µm de dimension de pores peut être utilisée sur des flacons avec des ouvertures de 45 mm, conçus pour des applications sous vide.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire contenant plus ou moins d'additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Caractéristiques et avantages
L'identification en gras du produit sur l'entonnoir Steritop® affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la dimension des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Articles
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.