Principaux documents
MIXJ1000L102L
Millipore
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonyme(s) :
Mobius®1000L mixer carrier, jacketed with load cells
1 EA
110 258,00 $
110 258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
110 258,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
110 258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
177.1 cm (69.7 in.)
Largeur
136.8 cm (53.9 in.)
Profondeur
124.5 cm (49 in.)
Poids
544 kg (1200 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.