Principaux documents
MIX0200L106
Millipore
Mobius® hand control and cable
1 EA
4 372,00 $
4 372,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
4 372,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
4 372,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Paramètres
4-30 °C temperature
Niveau de qualité
Hauteur
15.2 cm (6 in.)
Largeur
8.3 cm (3.25 in.)
L du câble
130 cm (51.18 in.)
Profondeur
3.6 cm (1.4 in.)
Poids
0.25 kg (8.81 oz)
Raccords
Hummel connector (IP67)
Compatibilité
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
Caractéristiques
IP Class 67
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.